Learn More
Uracil, TRC
Codice prodotto. 17991795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991795 1 g 1g
17900885 5 g 5g
17950435 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17991795 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU8010001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-22-8
Formula molecolare C4 H4 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Sinonimo Uracil (8CI), 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Dioxopyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol, 2,4-Pyrimidinedione, 4-Hydroxyuracil, Hybar X, NSC 3970, Pirod, Pyrod, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, Lamivudine Imp. F (EP), Fluorouracil Imp. C (EP)
IUPAC Name 1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Uracil
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Peso formulazione 112.0273
Percent Purity >95%