Learn More
Uranium Standard: U @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17999359
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17999359 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17999359 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLUN100
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Uranium Standard: U @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Uranium
CAS 7440-61-1
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Uranium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare U
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo U
InChI Formula InChI=1S/U
SMILES [U]
IUPAC Name uranium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 238.029
Quantità 100 mL
Peso formulazione 238.051 g/mol