Learn More
Urapidil Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 17982225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982225 50 mg 50mg
30008138 500 mg 500mg
17973085 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17982225 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU81540050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64887-14-5
Formula molecolare C20 H29 N5 O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 423.94
Sinonimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Urapidil hydrochloride
IUPAC Name 6-[3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propylamino]-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
Specifica
Materiale o nome chimico Urapidil Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H29N5O3.ClH/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3;/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3;1H
Peso formulazione 423.2037
Percent Purity >95%