Learn More
Urapidil Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Urapidil Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H29N5O3.ClH/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3;/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3;1H |
| Peso formulazione | 423.2037 |
| Percent Purity | >95% |