Learn More
Urapidil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474457
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16474457 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16474457 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0716
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Urapidil
CAS 34661-75-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H29N5O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (64.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C)C(C=C(NCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)N1C)=O
Molecular Weight (g/mol) 387.48
Peso formulazione 387.48
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only