missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

URAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16823864 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16823864 20 μL 20µL
16813864 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16823864 Fornitore Proteintech N. del fornitore 149371AP20UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody recognizes the native and glycosylated URAT1 between 65 and 70 kDa as well as the truncated 40 kDa protein.

SLC22A12 is required for efficient urate re-absorption in the kidney. SLC22A12 regulates blood urate levels. SLC22A12 mediates saturable urate uptake by facilitating the exchange of urate against organic anions.The protein encoded by this gene is a urate transporter and urate-anion exchanger which regulates the level of urate in the blood. This protein is an integral membrane protein primarily found in kidney. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Specifica

Antigene URAT1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.57 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene SLC22A12
N. accesso geni Q8CFZ5, Q96S37
Alias gene OAT4L, OATL4, Renal specific transporter, RST, SLC22A12, URAT1, Urate anion exchanger 1
Simboli geni SLC22A12
Specie ospite Rabbit
Immunogeno URAT1 Fusion Protein Ag6770
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 100520540, 116085, 20521
Target Species Pig, Human, Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.