Learn More
Urazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10503501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10503501 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10503501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140740050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Urazole
Nota nome 97%
CAS 3232-84-6
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C2H3N3O2
Numero MDL MFCD00005225
Quantità 5g
Beilstein 26, 192
Indice di Merck 15, 10051
Sinonimo urazole, urazol, bicarbamimide, urazole bicarbamide, s-triazole-2,5-diol, s-triazole-3,5-diol, 3,5-dihydroxy-1,2,4-triazole, unii-u4vgb8c36d, u4vgb8c36d, 1h-1,2,4-triazole-3,5 2h,4h-dione
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.83g/100mL(0 c). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,practically insoluble in ether
InChI Key UDATXMIGEVPXTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=O)NC(=O)NN1
IUPAC Name 1,2,4-triazolidine-3,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 101.06
PubChem CID 72916
Peso formulazione 101.06
Percent Purity 97%