Learn More
Urazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Urazole |
| CAS | 3232-84-6 |
| Formula molecolare | C2H3N3O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Urazol (1,2,4-triazolidine-3,5-dione) |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7) |
| SMILES | O=C1NNC(=O)N1 |
| IUPAC Name | 1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.06 |
| Peso formulazione | 101.0225 |