Learn More
URB754, TRC
Codice prodotto. 30452121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452121 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU8220005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico URB754
CAS 86672-58-4
Formula molecolare C16 H14 N2 O2
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
SMILES Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
IUPAC Name 6-methyl-2-(4-methylanilino)-3,1-benzoxazin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 266.29
Peso formulazione 266.1055