Learn More
URB754, TRC
Codice prodotto. 30455257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455257 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455257 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU82200025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico URB754
CAS 86672-58-4
Formula molecolare C16 H14 N2 O2
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
SMILES Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
IUPAC Name 6-methyl-2-(4-methylanilino)-3,1-benzoxazin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 266.29
Peso formulazione 266.1055