Specifica
| CAS | 57-13-6 |
| Punto di fusione | 133°C |
| Formula molecolare | CH4N2O |
| Quantità | 1 lb. |
| Sinonimo | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in Alcohol |
| InChI Key | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.06 |
| PubChem CID | 1176 |
| ChEBI | CHEBI:48376 |