Learn More
Urea, 98%, extra pure, pearls
Codice prodotto. 10648124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10648124 10 kg Plastic drum 10kg
10434795 1 kg Plastic Bottle 1kg
10266970 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10648124 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197460100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.06
Numero MDL MFCD00008022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Nota nome 98%
Punto di fusione 131.0°C to 135.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex N)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare H2NCONH2
Quantità 10 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Indice di Merck 15, 10052
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Peso formulazione 60.06
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Pearls