Learn More
Urea, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10665572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Plastic bag in resealable cardbox
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665572 5 kg Plastic drum 5kg
10123430 1 kg Plastic bottle 1kg
11906921 25 kg Plastic bag in resealable cardbox 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10665572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140750050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Ver todas las promociones
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.06
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Materiale o nome chimico Urea
Punto di fusione 131.0°C to 135.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.01% max
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare H2NCONH2
Quantità 5 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Indice di Merck 15,10052
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Peso formulazione 60.06
Percent Purity 99.5%
Grado Analisi
Materia insolubile 0.01% max
Forma fisica Fine Crystals
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.