Learn More
Urea, ≥99%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11444682 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444682 5 kg 5kg
11434682 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444682 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219145005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    276.15€ / 5kg
    Risparmia 13.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 5 kg
Peso formulazione 60.06
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystalline