Learn More
Urea, 99%, ACS reagent
Codice prodotto. 10200001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10200001 500 g Plastic bottle 500g
10462985 100 g Plastic bottle 100g
10135413 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11936921 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10200001 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424585000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Numero MDL MFCD00008022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Informazioni di decomposizione >132°C
Punto di fusione 131.0°C to 135.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.01% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare CH4N2O
Formula lineare H2NCONH2
Quantità 500 g
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Indice di Merck 15, 10052
Informazioni di solubilità 0.01% max. Insoluble Matter
Molecular Weight (g/mol) 60.056
Peso formulazione 60.06
Pressione del vapore 1.25mmHg at 25°C
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Fine Crystals