Learn More
Urea, 99%, (White crystalline powder or pellets/Ultra Pure), MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Urea |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Note percentuale saggio | 4X Crystallized |
| Quantità | 5 lb. |
| Peso formulazione | 60.1 |
| Grado | Ultrapure |
| Forma fisica | Crystalline Powder or Pellets |