Learn More
Urea, for Biochemistry, Specially Pure, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Specifica
Punto di fusione | 131°C |
Colore | White |
pH | 7.5 to 9.5 |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 60.06g/mol |
Pressione del vapore | 1.25mmHg 25 |
Forma fisica | Solid |