Learn More
Urea, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10102790 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10102790 500 g Plastic powder jar 500g
10578260 3 kg Plastic powder jar 3kg
10687422 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10102790 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore U/0500/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CH4N2O, CAS Number-57-13-6, carbamimidic acid, alphadrate, carbonyldiamide, isourea, urevert, ureaphil, pseudourea, ureophil, carbonyldiamine, carbamide, 5kg, CHEBI:48376, White, 60.06g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 deg.C, 8022, 60.056, Plastic keg, 7.5 to 9.5, Solid, 1176, C(-O)(N)N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
Numero MDL 8022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Punto di fusione 131°C
Colore White
pH 7.5 to 9.5
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Peso formulazione 60.06g/mol
Pressione del vapore 1.25mmHg 25
Forma fisica Solid