Learn More
Urea hydrogen peroxide, 1 g tablets, stabilized, contains 35 wt% H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
Specifica
Materiale o nome chimico | Urea hydrogen peroxide |
Punto di fusione | 75.0°C to 85.0°C |
Colore | White |
Imballaggio | Plastic drum |
Formula lineare | CO(NH2)2·H2O2 |
Quantità | 5 kg |
Fieser | 16,379; 17,401 |
Indice di Merck | 15,1784 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol |
Stabilizzatore | 1% sodium pyrophosphate |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.