Learn More
Urea hydrogen peroxide, 1 g tablets, stabilized, contains 35 wt% H2O2
Codice prodotto. 10420321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10420321 250 g Bottiglia in vetro 250g
10266620 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
11924381 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10420321 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 241022500
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-43-6 , 7722-88-5
Formula molecolare CH6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 94.07
InChI Key AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC Name hydrogen peroxide;urea
SMILES C(=O)(N)N.OO
Specifica
Materiale o nome chimico Urea hydrogen peroxide
Punto di fusione 75.0°C to 85.0°C
Colore White
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CO(NH2)2·H2O2
Quantità 250 g
Fieser 16,379; 17,401
Indice di Merck 15,1784
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol
Stabilizzatore 1% sodium pyrophosphate
Peso formulazione 94.07
Percent Purity ≥33.5% (H2O2)
Forma fisica Tablets
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.