Learn More
Urea hydrogen peroxide adduct, 97%
Codice prodotto. 11368835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368835 25 g 25g
11378835 100 g 100g
11388835 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11368835 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13940.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Urea hydrogen peroxide is an antiseptic, disinfectant and bleaching agent used in pharmaceuticals and cosmetics respectively. It is used in the whitening of teeth and relieves minor inflammation of gums, oral mucosal surfaces and lips. It finds application in the preparation of plastics, blue print development and starch modification. In addition to this, it is used as a source of hydrogen peroxide easily handled in the laboratory.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with acetic anhydride, aniline and carboxylic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-43-6
Formula molecolare CH6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 94.07
Numero MDL MFCD00013119
InChI Key AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC Name hydrogen peroxide;urea
SMILES C(=O)(N)N.OO
Specifications
Materiale o nome chimico Urea hydrogen peroxide adduct
Punto di fusione ∽90°C (decomposition)
Odore Odorless
Formula lineare H2NCONH2·H2O2
Quantità 25 g
Numero UN UN1511
Beilstein 3680414
Sensibilità Very Hygroscopic
Indice di Merck 14,1782
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 94.07
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen peroxide--urea
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Urea, compound withhydrogen peroxide