Learn More
Urea, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11404976 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 kg
25 lb.
Dimensione della confezione:
1kg
25lb
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404976 50 g 50g
11414976 25 lb. 25lb
15709160 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11404976 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04821518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 50g
    Risparmia 1.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
  • Dissolve urea in deionized water to the desired concentration
  • For every 10 ml of solution, add 1 g of Amberlite™ IRA-910
  • Stir for one hour at room temperature
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
Numero MDL MFCD00008022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico UREA
Punto di fusione 130°C to 140°C
Colore White
Punti di ebollizione 135°C (decomposition)
Formula lineare CH4N2O
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità One gram dissolves in 1 mL water, 10 mL 95% ethanol, 1 mL boiling 95% ethanol, 20 mL absolute ethanol, 6 mL methanol, 2 mL glycerol; Soluble in concentrated hydrochloric acid; almost insoluble in chloroform, ether.
Peso formulazione 60.06
Percent Purity ≥99%
Grado Ultra Pure
Forma fisica Prills