Learn More
Urea, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Product Code. 16645823
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
2.5 kg
missing translation for 'unitSize':
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità missing translation for 'unitSize'
16645823 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 16645823 missing translation for 'mfr' Fluka missing translation for 'supplierNo' 33247H2.5KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico Urea
CAS 57-13-6
CAS max % 1
Colore White
Densità 1.32 g/cm3 (20°C)
pH 9 to 10
Formula molecolare CH4N2O
Quantità 2.5 kg
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=O
IUPAC Name urea
Molecular Weight (g/mol) 60.06
Grado Reagent Pharmacopeia Organics