Learn More
Urea, Reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11447431 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11447431 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11447431 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02103209.5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
CAS 57-13-6
Colore White
Densità 1.335g/cm3 at 20°C
Formula molecolare CH4N2O
Quantità 500 g
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC Name urea
Molecular Weight (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Peso formulazione 60.06
Grado Reagent
Forma fisica Prills