Specifica
| Materiale o nome chimico | Urea |
| CAS | 57-13-6 |
| Formula molecolare | CH4N2O |
| Quantità | 25 kg |
| Sinonimo | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| InChI Key | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(N)N |
| IUPAC Name | urea |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.056 |
| PubChem CID | 1176 |
| Vedi altri risultati |