Learn More
Urea, Ultra Pure, 5kg, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11481702 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481702 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11481702 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04821530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    403.20€ / 5kg
    Risparmia 20.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
57-13-6 Purity: ≥99% Heavy metals (as Pb): <<0.002 ppm O.D. (260nm) of a 7M solution: <<0.05 Protein denaturant
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Quantità 5 kg
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC Name urea
Molecular Weight (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Grado Ultrapure