Learn More
Urea, Ultra Pure, ≥99%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11405822 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405822 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11405822 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04821858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.00€
    497.70€ / 10kg
    Risparmia 25.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
CAS 57-13-6
Colore White
Densità 1.335g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Formula molecolare CH4N2O
Numero MDL MFCD00008022
Quantità 10 kg
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
IUPAC Name urea
Molecular Weight (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Peso formulazione 60.06
Forma fisica Powder