Learn More
Urethan, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl carbamate |
| CAS | 51-79-6 |
| Nomi componenti o analita | Ethyl carbamate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C3 H7 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCOC(=O)N |
| Vedi altri risultati |