Learn More
Urethane, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452319
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16452319 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1207
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Urethane (Ethyl carbamate), the ethyl ester of carbamic acid, is a byproduct of fermentation found in various food products. Urethane has the ability to suppress bacterial, protozoal, sea urchin egg, and plant tissue growth in vitro.
Urethane (Ethyl carbamate), the ethyl ester of carbamic acid, is a byproduct of fermentation found in various food products. Urethane has the ability to suppress bacterial, protozoal, sea urchin egg, and plant tissue growth in vitro.
Specifica
Materiale o nome chimico Urethane
CAS 51-79-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H7NO2
Sinonimo Ethyl carbamate Carbamic acid ethyl ester Ethylurethane
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (1122.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Quantità 1 g
Peso formulazione 89.09
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only