Learn More
Urethane, TRC
Codice prodotto. 30457247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457247 5 g 5g
30452781 25 g 25g
30450520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457247 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU8253005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-79-6
Formula molecolare C3 H7 N O2
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Sinonimo Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
IUPAC Name ethyl carbamate
SMILES CCOC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl carbamate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Peso formulazione 89.0477