Learn More
Uric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Uric Acid Free Acid |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12) |
| Peso formulazione | 168.0283 |