missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Uric Acid, Xanthine Oxidase Product, >99% Purity, 10 g
Descrizione
- Molecular weight: 168.11 g/mol
- Purity: >99%
- Description: Xanthine oxidase product; final oxidation product of purine catabolism in humans and primates.
- Application: Potent peroxynitrite scavenger and antioxidant
- Storage buffer: 100% Uric acid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Antioxidant |
| Tampone | 100% Uric acid |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Uric Acid |
| Formulazione | 100% Uric acid |
| Quantità | 10 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Peroxynitrite scavenging, Antioxidant activity |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?