Learn More
Uridine 5’-Diphosphate Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30449951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449951 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449951 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU829920250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 21931-53-3
Formula molecolare C9 H12 N2 O12 P2 . 2 Na
Quantità 250 mg
Sinonimo Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C9H14N2O12P2.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 448.12
Peso formulazione 447.9661