Learn More
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate
Tekniske data
Tekniske data
| Peso molecolare | 324.18 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 97.0% |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 58-97-9 |
| Sinonimo | 5'-Uridylic acid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?