Learn More
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt
Codice prodotto. 16489366
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16489366 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYW013175
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt is component used for RNA synthesis.
Specifica
Peso molecolare 368.14 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.0%
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (135.82 mM)
CAS 3387-36-8