Learn More
Uridine 5'-monophosphate, disodium salt, hydrate, 98%
Codice prodotto. 10052890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052890 1 g Bottiglia in vetro 1g
10762651 5 g Bottiglia in vetro 5g
15760839 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10052890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226290010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
homogeneous | CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3387-36-8
Formula molecolare C9H11N2Na2O9P
Molecular Weight (g/mol) 368.15
Numero MDL MFCD00149422
InChI Key KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Sinonimo uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Uridine 5′-monophosphate, disodium salt, hydrate
Absorbance 0.71 to 0.77 (A250/A260),0.38 to 0.44 (A280/A260)
Punto di fusione 208.0°C to 210.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 10, 9689
Informazioni di solubilità Solubility in water:+/- 40% (20°C)
Spettrofotometria 97.5% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10000+/-2%,on dry basis
IUPAC Name disodium [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
Trasmittanza 95% min. (c=1, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 368.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder