Learn More
Uridine 5’-Triphosphate Trisodium Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30456537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456537 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456537 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU83002550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Uridine 5'-Triphosphate Trisodium Salt Hydrate
CAS 19817-92-6
Formula molecolare C9H12N2Na3O15P3•xH2O
Quantità 50 mg
Sinonimo Uridine 5'-(Tetrahydrogen Triphosphate) Trisodium Hydrate, NSC 20260 Hydrate, Trisodium UTP Hydrate, UTP Trisodium Hydrate, Utipina Hydrate
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=C2)C(NC2=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 550.09