Learn More
Uridine 5’-Triphosphate Trisodium Hydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Uridine 5'-Triphosphate Trisodium Salt Hydrate |
| CAS | 19817-92-6 |
| Formula molecolare | C9H12N2Na3O15P3•xH2O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Uridine 5'-(Tetrahydrogen Triphosphate) Trisodium Hydrate, NSC 20260 Hydrate, Trisodium UTP Hydrate, UTP Trisodium Hydrate, Utipina Hydrate |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=C2)C(NC2=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 550.09 |