Learn More
MedChemExpress Uridine
Codice prodotto. 16438766
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438766 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16438766 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYB1449
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Uridine (β-Uridine) is a glycosylated pyrimidine-analog containing uracil attached to a ribose ring (or more specifically, aribofuranose) via a β-N1-glycosidic bond.
Specifica
Peso molecolare 244.2 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purezza 99.96%
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (204.75 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 58-96-8
Sinonimo β-Uridine