Learn More
MedChemExpress Uridine
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 244.2 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 99.96% |
| Quantità | 500 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (204.75 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 58-96-8 |
| Sinonimo | β-Uridine |