Learn More
Uridine, 99.52%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11422081 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11422081 50 g
11412081 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11422081 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219476350
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Identificatori chimici
CAS 58-96-8
Formula molecolare C9H12N2O6
Molecular Weight (g/mol) 244.203
InChI Key DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinonimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC Name 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Uridine
Colore White
Quantità 50 g
Peso formulazione 244.2
Percent Purity 99.52%
Forma fisica Powder