Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99%
Codice prodotto. 10274900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274900 25 g Bottiglia in vetro 25g
10091993 1 g Bottiglia in vetro 1g
10513691 100 g Bottiglia in vetro 100g
10012783 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10274900 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 140770250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-96-8
Formula molecolare C9H12N2O6
Molecular Weight (g/mol) 244.2
Numero MDL MFCD00006526
InChI Key DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Sinonimo uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC Name 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Uridine
Absorbance 0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Punto di fusione 162.0°C to 170.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 31, 23
Indice di Merck 15, 10062
Rotazione specifica + 8.40
Spettrofotometria 98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis
Trasmittanza 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 244.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder