Learn More
Kartell Urine Tank
Codice prodotto. 18018041
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
18018041 2.5 L pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18018041 Fornitore Kartell N. del fornitore 0048100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Tank suitable for 24 hours of urine collection.
  • For 24 hours urine collection
  • Graduated scale with high visibility
  • Screw cap and plug for easy sampling
  • Adapted to contain a human biological sample (urine) in order to perform diagnostic analysis laboratory
Specifica
Product Type 24-Hour Urine Specimen Collection Container
Colore chiusura White
Tipo di chiusura Screw Cap
Monouso Single-use
Graduated Yes
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Colore Transparent
Volume (sistema metrico) 2.5 L