Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acido ursodesossicolico, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10431251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10431251 5 g Bottiglia in vetro 5g
10052660 1 g Bottiglia in vetro 1g
10259273 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10431251 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 208590050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 128-13-2 | C24H40O4 | 392.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-13-2
Formula molecolare C24H40O4
Molecular Weight (g/mol) 392.58
Numero MDL MFCD00003680
InChI Key RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Sinonimo ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifica
Materiale o nome chimico Ursodeoxycholic acid
Punto di fusione Da 200 °C a 206 °C
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Campione autentico
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 10074
Condizione di rotazione specifica +60.00 (20.00 °C c=2,C2H5OH)
Rotazione specifica Da +58 °C a +62 °C (20 °C, 589 nm) (c=2, etanolo)
IUPAC Name (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4S,5aS,7R,9aS,9bS,11aR)-4,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoic acid
Peso formulazione 392.57
Percent Purity ≥98.5% (Acid)
Forma fisica Solution