Specifica
| Materiale o nome chimico | Ursodeoxycholic Acid |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Quantità | 25 g |
| IUPAC Name | (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Peso formulazione | 392.6 |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ursodeoxycholic Acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Ursodeoxycholic Acid