Specifica
| CAS | 128-13-2 |
| Punto di fusione | 203°C to 204°C (literature) |
| Formula molecolare | C24H40O4 |
| Numero MDL | MFCD00003680 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Ethanol (50mg/mL, Clear to Very Slightly Hazy). |
| InChI Key | RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N |
| SMILES | [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C |
| IUPAC Name | (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ursodeoxycholic Acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Ursodeoxycholic Acid