Learn More
US EPA RCRA Elements Standard: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003168 100 mL 100mL
30003042 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30003168 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSM45100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
US EPA RCRA Elements Standard: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver
CAS 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL