Learn More
Code Corporation™ USB to RJ50 6 ft. Cable for Code Reader Barcode Scanner
Codice prodotto. 17913872 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CR900FD, CR1100, CR1500, CR5200, and CR950 Scanners
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17913872 CR900FD, CR1100, CR1500, CR5200, and CR950 Scanners Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17913872 Fornitore Code Corporation™ N. del fornitore 176507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.25€
    23.34€ / pezzi 1
    Risparmia 1.91€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Use this 6-foot straight cable for making USB to RF50 connections.
  • Dark Gray, 6 ft.
  • Reader termination: RJ50
  • Host termination: USB Type A
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) CR900FD, CR1100, CR1500, CR5200, and CR950 Scanners
Lunghezza (sistema imperiale) 6 ft.
Tipo Cable
Alternate Part Number CRA-C500-C286