Learn More
Code Corporation™ USB to Micro USB 6 ft. Cable for Code Reader Barcode Scanner
Codice prodotto. 17933862
Click to view available options
Tipo di collegamento:
9 pin D-Sub
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17933862
Marca: Code Corporation™ 176508
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this 6 ft. straight cable for making USB to Micro USB connections.
  • Reader termination: Micro USB
  • Host termination: USB Type A
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) CR2700 Inductive Charging Station
Tipo Cable
Tipo di collegamento 9 pin D-Sub
Alternate Part Number CRA-C36-C286