Learn More
Code Corporation™ USB to Micro USB 3 ft. Cable for Code Reader Barcode Scanner
Codice prodotto. 17923872 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CR2700 INDUCTIVE CHARGING STATION (151789)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17923872 CR2700 INDUCTIVE CHARGING STATION (151789) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17923872 Fornitore Code Corporation™ N. del fornitore 176506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.75€
    24.73€ / pezzi 1
    Risparmia 2.02€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Use this 3-foot straight USB cable to make a USB to Micro USB connection.
  • Dark Gray, 3 ft
  • Reader termination: Micro USB
  • Host termination: USB Type A
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) CR2700 INDUCTIVE CHARGING STATION (151789)
Lunghezza (sistema imperiale) 3 ft.
Tipo Cable
Alternate Part Number CRA-C34-C286